Z136778
Flex-Grip® Rührerfutter
fits shaft o.d., 6 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 6 mm
Hersteller/Markenname
Ace Glass 812407
Allgemeine Beschreibung
Nylonspannfutter, passend auf 8 mm Motorwellen.
Rechtliche Hinweise
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)