Merck
Z126616
Sigma-Aldrich
Orbital-attachment kit
for building models in three dimensions
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.17
Allgemeine Beschreibung
Leichte Orbitale zum Bauen dreimensionaler Modelle. Die Teile sind in den Standardfarben hergestellt und werden an die Atomzentren befestigt, die in den Grosspackungen der Molekülmodell-Kits enthalten sind. Pi-Bindungen passen über die Enden der Orbitale, um die Überlappung zu zeigen. Der Kit enthält eine Auswahl von 50 Teilen und ist geeignet für das Studieren der grundlegenden und fortgeschrittenen Konzepte der Orbitaltheorie. Der Aufbewahrungskasten besitzt einzelne Fächer für jedes Orbital.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1