Merck
BASMF2052
Sigma-Aldrich
Ag/AgCl (3M NaCl) Reference Electrode
Synonym(e):
Silver/silver chloride reference electrode
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Allgemeine Beschreibung
RE-5B Ag/AgCl (3M NaCl) Reference Electrode with Flexible Connector
TESTING THE PERFORMANCE OF Ag/AgCl
REMOVING THE SHEATH: Every Ag/AgCl reference electrode is shipped with a yellow plastic sheath that covers the porous frit and slows drying. Immediately remove the sheath upon receipt and store electrode in appropriate solution. It’s recommend soaking the tips in the 3M salt solution for about an hour after removing the protective cover. Please check that there are no bubbles on the electrode frit. If there are bubbles on the frit on the inside of the electrode, you will need to flick or tap the side of the electrode near the frit to dislodge the bubbles so that they rise to the top of the electrode. Bubbles on the frit can cause an unsteady signal and damage the electrode. The redox potential for the Ag/AgCl (3M NaCl) Reference Electrode is +0.209 V (vs. NHE). Be extremely careful when removing the plastic sheath from the reference electrode. DO NOT roll the plastic down and pull off. The best method is to cut the length of the plastic sheath with scissors and peal the sheath off the electrode. Start with a small cut at the upper edge of the sheath, pull to the side, and continue to cut and peal to the tip. A scalpel may be used, but there is greater chance of damaging the heat-shrink tubing.
DISLODGING BUBBLES: Bubbles lodged in the tip may prevent electrical contact with the electrolyte and may damage the working electrode. Bubbles can be dislodged by holding the top of the electrode with one hand and tapping the electrode near the frit tip until the bubbles rise to the top.
REGENERATING THE
STORING
TESTOWANIE WYDAJNOŚCI ELEKTROD ODNIESIENIA Ag/AgCl: Jeśli istnieją obawy dotyczące żywotności konkretnej elektrody odniesienia Ag/AgCl, można ją przetestować za pomocą woltomierza, elektrody odniesienia MASTER (RE, która jest przechowywana i używana wyłącznie do tego celu) oraz roztworu 3M NaCl lub 3M KCl. Za pomocą woltomierza należy odczytać różnicę potencjałów między elektrodą odniesienia MASTER a badaną elektrodą. Jeśli 2 elektrody odniesienia są tego samego typu (np. Ag/AgCl vs Ag/AgCl), woltomierz powinien wskazywać dokładnie 0 +/- 10 mV. Jeśli odczyt jest znacząco różny, elektrodę należy odmłodzić lub wyrzucić.
USUWANIE OSŁONKI: Każda elektroda odniesienia Ag/AgCl jest dostarczana z żółtą plastikową osłonką, która zakrywa porowatą frytę i spowalnia schnięcie. Natychmiast po otrzymaniu należy zdjąć osłonę i przechowywać elektrodę w odpowiednim roztworze. Zaleca się moczenie końcówek w roztworze soli 3M przez około godzinę po zdjęciu osłony ochronnej. Należy sprawdzić, czy na frycie elektrody nie ma pęcherzyków powietrza. Jeśli na frycie po wewnętrznej stronie elektrody znajdują się pęcherzyki, należy uderzyć lub postukać w bok elektrody w pobliżu fryty, aby usunąć pęcherzyki, tak aby uniosły się na górę elektrody. Pęcherzyki na frycie mogą powodować niestabilny sygnał i uszkodzić elektrodę. Potencjał redoks dla elektrody referencyjnej Ag/AgCl (3M NaCl) wynosi +0,209 V (vs. NHE). Podczas zdejmowania plastikowej osłony z elektrody referencyjnej należy zachować szczególną ostrożność. NIE WOLNO zwijać i ściągać plastiku. Najlepszą metodą jest przecięcie nożyczkami długości plastikowej osłony i oderwanie jej od elektrody. Zacznij od małego cięcia na górnej krawędzi osłony, pociągnij w bok i kontynuuj cięcie i odrywanie do końcówki. Można użyć skalpela, ale istnieje większe ryzyko uszkodzenia rurki termokurczliwej.
USUWANIE PĘCHERZYKÓW: Pęcherzyki osadzone w końcówce mogą uniemożliwić kontakt elektryczny z elektrolitem i uszkodzić elektrodę roboczą. Pęcherzyki można usunąć, przytrzymując górną część elektrody jedną ręką i stukając w elektrodę w pobliżu końcówki z frytą, aż pęcherzyki uniosą się do góry.
REGENERACJA ELEKTROD ODNIESIENIA: Uwaga: Przewód wewnętrzny musi mieć kolor ciemnofioletowy w celu regeneracji. Jeśli zmienia kolor na biały, oznacza to, że pozostało na nim bardzo mało powłoki AgCl i elektrodę należy wyrzucić i/lub wymienić. Jeśli frytka lub roztwór wypełniający zostaną zanieczyszczone i zaobserwowany zostanie dryft potencjału, frytkę można usunąć i wymienić, a szklany korpus ponownie napełnić nowym roztworem 3M NaCl lub 3M KCl.
PRZECHOWYWANIE ELEKTROD ODNIESIENIA: Po zdjęciu osłony końcówkę elektrody należy przechowywać w 3 M roztworze NaCl lub 3M KCl. Zalecamy przechowywanie końcówki w fiolce. Tylko końcówka musi być zanurzona w roztworze do przechowywania; trzpień łączący musi być suchy, aby zminimalizować korozję. Elektrody referencyjne łatwo ulegają zniszczeniu w wyniku suszenia i naturalnie zmieniają się w trakcie użytkowania ze względu na transport jonów i rozpuszczalników przez porowatą frytę. Szybkość tej zmiany jest funkcją różnicy w składzie między roztworem próbki a roztworem wypełniającym oraz czasu niezanurzenia w roztworze do przechowywania.
Anwendung
  • Enhanced Electrochemical and Physical Properties of Ag/AgCl Planar Reference Electrodes in Potentiometric Sensors by Graphite Oxide Layer: This study presents a modified Ag/AgCl planar reference electrode enhanced with a graphite oxide layer, showing improved stability and electrochemical performance (TSV Nguyen et al., 2019).
  • Fabrication of a 3D-printed porous junction for Ag|AgCl| gel-KCl reference electrode: Discusses the design and performance of a 3D-printed Ag/AgCl reference electrode with a gel-KCl electrolyte, aimed at enhancing usability and reliability in various electrolyte solutions (SM Sibug-Torres et al., 2020).
  • Fabrication and characterization of a stabilized thin film Ag/AgCl reference electrode: Explores a novel thin film Ag/AgCl reference electrode modified with self-assembled monolayer of alkane thiol chains for rapid sensor applications (T Rahman, T Ichiki, 2017).
  • A novel flexible Ag/AgCl quasi-reference electrode: Research on a new flexible Ag/AgCl reference electrode based on silver nanowires, aiming for applications in electrophysiology and sensitive electrochemical measurements (J Sun et al., 2020).
  • A solid-state thin-film Ag/AgCl reference electrode coated with graphene oxide: Details the development of a solid-state thin-film Ag/AgCl reference electrode, enhanced with a graphene oxide coating for improved durability and performance in pH sensing (TY Kim et al., 2015).
Rechtliche Hinweise
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)