Z544523
Molymod® Molekülbausatz
Student Organic/Inorganic
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
no. of atoms 52
no. of bonds 38
Hersteller/Markenname
Molymod MMS-009
Allgemeine Beschreibung
Zur Herstellung von realistischen Modellen im Maßstab 2.8cm =100pm (offen) oder 1.7cm = 100pm (mit Spheren, nur Organikset). Jedes Set enthält farbkodierte Atome (mit Bindungslöchern im korrekten Winkel) und Bindungen in einer Plastikbox.
14 hydrogen (l), 6 carbon (lV), 7 oxygen (ll, lV), 3 nitrogen (lll, lV), 2 sulphur (ll, Vl), 2 phosphorus (lll, V), 6 halogen (l), 8 metal (l, ll, lll, lV, Vl), 4 brown (lll, lV, V, Vl), 3 lone pair 2D paddles (beige) Links: 20 medium (grey), 5 medium (purple), 12 long flexible (grey)
Rechtliche Hinweise
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z544523-1SET | 4061833078280 |
Z544523-10SET | 4061833078273 |