Z277703
HGS Polyhedron Molekül-Modell
student set, fundamental organic chemistry
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.17
Empfohlene Produkte
Beschreibung
scale: 1 Å = 2.5 cm
Leistungsmerkmale
no. of atoms 52
no. of bonds 62
Hersteller/Markenname
HGS 1000
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verwendet 14, 20, und 26-seitige Polyeder als Atome. Die verschiedenen Bindungswinkel und -Abstände können genau dargestellt und symmetrische Eigenschaften beobachtet werden.
• Farbcodierte Polyeder
• Einfacher Aufbau von komplizierten Molekülen, gespannten Bindungen und verzerrten Kristallen durch flexible Polyacetal-Bindungen.
• Å-Lineal beiliegend zur Messung von Bindungsabständen.
• Inklusive Werkzeug zum einfachen Zerlegen
• Zwei Typen von Orbitalplatten für ρ Atomorbitale und π Molekül-Orbitale (nur in einigen Sets, s.Tabelle)
• Farbcodierte Polyeder
• Einfacher Aufbau von komplizierten Molekülen, gespannten Bindungen und verzerrten Kristallen durch flexible Polyacetal-Bindungen.
• Å-Lineal beiliegend zur Messung von Bindungsabständen.
• Inklusive Werkzeug zum einfachen Zerlegen
• Zwei Typen von Orbitalplatten für ρ Atomorbitale und π Molekül-Orbitale (nur in einigen Sets, s.Tabelle)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z277703-6EA | 4061833569009 |
Z277703-24X1EA | |
Z277703-1EA | 4061833308981 |