Wichtige Dokumente
Z231320
Übergroßer Molekülbausatz
deluxe kit
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
Empfohlene Produkte
Beschreibung
no. of flexible bonds 32
no. of rigid bonds 100
Leistungsmerkmale
no. of atoms 64
Allgemeine Beschreibung
Große, leichte Molekülmodelle zur Demonstration von organischen und anorganischen Strukturen. Modelle im Massstab 20 cm/Å und 8 cm/Å. Bindungslängen von 5.5 bis 27 cm. Atomkerne in Standardfarben Mit 5 cm Durchmesser und verstärkter Aufnahme zum Einstecken der Stäbe (Bindungen).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z231320-1KT | 4061833577639 |