Merck
Z125334
Ace PTFE-Ferrulen
for tubing o.d., 9.5 mm (3/8 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
27121703
NACRES:
NB.35
Leistungsmerkmale
for tubing o.d. 9.5 mm (3/8 in.)
Hersteller/Markenname
Ace Glass 1171011
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anstelle von O-Ringen bei Glasgeräten benutzbar.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)