BR704486
BRAND® seal for valve block
PTFE, for highly volatile reagents
Synonym(e):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, Dispensette®
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 704486
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)