Wichtige Dokumente
29024-U
PTFE Packed Column Ferrule
1/4 in. O.D. Column
Synonym(e):
PTFE-Ferrule für gepackte Säulen, 6,35-mm-Säulenaußendurchmesser (1/4 Zoll)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
1/4 in. einteiliges PTFE-Ferrule, 1/4 in. O.D. Column
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
ID
1/4 in.
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
1/4 in. O.D. Column
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Material: PTFE
Maximaltemperatur: 250 °C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)