WHA1950209
Whatman® glass microfiber filtration funnel
capacity 200 mL , reservoir, diam. 90 mm
Synonym(e):
Z753246
Empfohlene Produkte
Materialien
glass microfiber
Verpackung
pk of 1
Hersteller/Markenname
Whatman 1950-209
Whatman Article No. 28418635 (US reference)
Kapazität
200 mL , reservoir
200 mL
Durchmesser
90 mm
Filterdurchm.
90 mm
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)