Merck
Z178152
Scienceware® Polypropylen Büchner-Trichter
capacity 315 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H14603-0000
Kapazität
315 mL
Plattendurchm.
90 mm
Allgemeine Beschreibung
Dampfsterilisierbar bei 250 °F (121 °C). Zweiteilige Konstruktion mit Schnappverschluß. Perforierte Papierplatte.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP