Merck
W326607
Sigma-Aldrich
4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenon
≥98%, FG
Synonym(e):
3-Thiophanon, Tetrahydrothiophen-3-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.15
FEMA-Nummer:
3266
Beilstein:
105201
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2337
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
15.012
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.528 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
Dichte
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
garlic; meaty; alliaceous; vegetable
SMILES String
O=C1CCSC1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
InChIKey
DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W326607-1KG
W326607-250G-K4061837820229
W326607-25G-K4061837820236
W326607-SAMPLE-K4061837820243
W326607-100G
W326607-100G-K
W326607-1KG-K4061837820212
W326607-250G
W326607-25G
W326607-SAMPLE