Merck
W319309
Sigma-Aldrich
1-Methylnaphthalen
≥95%
Synonym(e):
α-Methylnaphthalin
About This Item
Lineare Formel:
C10H7CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
FEMA-Nummer:
3193
Beilstein:
506793
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11009
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
1.014
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Assay
≥95%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
984 °F
Brechungsindex
n20/D 1.615 (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−22 °C (lit.)
Dichte
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
earthy
SMILES String
Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
InChIKey
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Allgemeine Beschreibung
1-Methylnaphthalen kommt in chinesischen Rohspirituousen, Braunhirse, Hirsekorn und Hirsekleie vor. Diese flüchtige organische Verbindung (VOC) kommt auch im Abgas von Dieselmotoren und im Dung von Kühen, Schweinen und Hühnern vor.
Anwendung
  • Viscosities and Densities of Binary and Ternary Mixtures of Aliphatic and Polyaromatic Hydrocarbons: Pyrene +1-Methylnaphthalene + Dodecane at T = (293.15 to 343.15) K. Experiment and Modeling.: In dieser Studie werden experimentelle Daten und Modellierungen der Viskositäten und Dichte von Gemischen mit 1-Methylnaphthalen präsentiert, die wertvolle Daten für industrielle Anwendungen und theoretische Studien in der chemischen Industrie liefern (Tenorio et al., 2024).
  • Chemical Composition and Optical Properties of Secondary Organic Aerosol from Photooxidation of Volatile Organic Compound Mixtures.: Untersuchung der sekundären organischen Aerosole, die durch Photooxidation von flüchtigen organischen Verbindungen, einschließlich 1-Methylnaphthalin, erzeugt werden, unter Hervorhebung ihrer optischen Eigenschaften und Auswirkungen auf die Luftqualität und die Klimamodellierung (Cui et al., 2024).
  • Oxidation 1-methyl naphthalene based on the synergy of environmentally persistent free radicals (EPFRs) and PAHs in particulate matter (PM) surface.: In dieser Studie werden die oxidativen Mechanismen von 1-Methylnaphthalin auf Partikeloberflächen untersucht, die durch umweltbeständige freie Radikale unterstützt werden. Die Ergebnisse tragen zum Verständnis der Chemie der Luftverschmutzung und der Prozesse der Umweltzerstörung bei (Ghiire et al., 2023).
Haftungsausschluss
Für R&D oder die Verwendung im Lebensmittelsektor außerhalb der EU. Nicht für den Einzelhandel.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Identification of volatile organic compounds in the manures of cow, hog and chicken by solid phase microextraction coupled with gas chromatography/mass spectrometry
Huang J, et al.
Sepu, 25(3), 425-429 (2007)
Volatile organic compounds and particulates as components of diesel engine exhaust gas.
Schulz H, et al.
Combustion and Flame, 118(1), 179-190 (1999)
Determination of the volatile composition in brown millet, milled millet and millet bran by gas chromatography/mass spectrometry.
Liu J, et al.
Molecules (Basel), 17(3), 2271-2282 (2012)
Volatile compounds of raw spirits from different distilling stages of Luzhou-flavor spirit
Zheng, Jia, et al
Food Science and Technology Research, 20(2), 283-293 (2014)
Mykola Seredych et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(1), 227-233 (2009-12-30)
Two synthetic, polymer-derived carbons were modified with urea to incorporate nitrogen surface functional groups. Then they were investigated as adsorbents of dibenzothiophene (DBT) and 4, 6-dimethyldibenzothiophene (DMDBT) from simulated diesel fuel under dynamic conditions with the total concentration of sulfur