W308302
Triethylcitrat
natural, ≥99%, FG
Synonym(e):
Triethyl-citrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
9.7 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 107 °C)
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
235 °C/150 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-55 °C
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
311.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
155 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?