Wichtige Dokumente
C102180
Cyclohexanon
ReagentPlus®, 99.8%
Synonym(e):
pimelic ketone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Dampfdruck
3.4 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
788 °F
Expl.-Gr.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
dilution
(for general lab use)
Brechungsindex
n20/D 1.450 (lit.)
pH-Wert
~7 (20 °C, 70 g/L)
bp
155 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−47 °C (lit.)
Dichte
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChIKey
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Secondary amines by reductive amination.
- Adipic acid.
- Tetrasubstituted propargylamines.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?