Wichtige Dokumente
W224847
4-Carvomenthenol
≥95%, FCC, FG
Synonym(e):
4-Terpinenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.478
bp
88-90 °C
Dichte
0.931 g/mL at 25
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
woody; earthy; pepper
SMILES String
CC(C)C1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3
InChIKey
WRYLYDPHFGVWKC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 4-Carvomenthenol ameliorates the murine combined allergic rhinitis and asthma syndrome by inhibiting IL-13 and mucus production via p38MAPK/NF-κB signaling pathway axis.: Demonstrates the anti-inflammatory and therapeutic potentials of 4-Carvomenthenol in treating respiratory conditions, highlighting its mechanism of action at the molecular level (Bezerra Barros et al., 2020).
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W224847-1KG | 4061838248930 |
W224847-250G | 4061837509063 |
W224847-5KG | |
W224847-SAMPLE | 4061838191243 |