Wichtige Dokumente
W223018
D-Campher
≥97%, FG
Synonym(e):
2-Bornanone, 2-Camphanone
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
5.24 (vs air)
Dampfdruck
4 mmHg ( 70 °C)
Assay
≥97%
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]25/D +44°, c = 10 in ethanol
Selbstzündungstemp.
870 °F
Expl.-Gr.
3.5 %
mp (Schmelzpunkt)
178-182 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
camphoraceous; woody; minty; herbaceous; phenolic; warm
SMILES String
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChIKey
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W223018-10KG-K | 4061835565344 |
W223018-1KG-K | 4061837508967 |
W223018-10KG | |
W223018-1KG | |
W223018-250G | |
W223018-250G-K | |
W223018-5KG | |
W223018-5KG-K | |
W223018-SAMPLE | |
W223018-SAMPLE-K | 4061837508974 |