Merck
W487012
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dithiolane
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.29
FEMA-Nummer:
4870
UNSPSC-Code:
12164502
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
garlic; horseradish; onion; sulfurous
SMILES String
S1C(SCC1C)CC
InChI
1S/C6H12S2/c1-3-6-7-4-5(2)8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
PYBVIKJOGRMFFA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
171.5 °F
Flammpunkt (°C)
77.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)