Merck
W338020
Sigma-Aldrich
Linolsäure
≥95%, FG
Synonym(e):
cis-9,cis-12-Octadecadiensäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.45
FEMA-Nummer:
3380
Beilstein:
1727101
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
694
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
peanut oil
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 184.1065
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−5 °C (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
peanuts
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
faint; fatty
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChIKey
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Linolsäure erhöht die Zellproliferation und Genexpression von PPARα und seiner Zielgene wie Acyl-CoA-Oxidase in primären Enten-Hepatozyten .
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)