Wichtige Dokumente
W213519
Benzylacetat
natural, ≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
Benzyl-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Dampfdruck
23 mmHg ( 110 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
862 °F
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−51 °C (lit.)
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
fruity; floral; sweet
SMILES String
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChIKey
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?