Wichtige Dokumente
B15805
Benzylacetat
≥99%
Synonym(e):
Benzyl-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
23 mmHg ( 110 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
862 °F
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−51 °C (lit.)
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChIKey
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?