Merck
TEM-HC200-NI-100
Sigma-Aldrich
Holey Carbon Film Supported Nickel Grids
size 200 mesh, hole size 100 μm, box of 25
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Verpackung
box of 25
Lochgröße
100 μm
Größe
200 mesh
Allgemeine Beschreibung
Holey Carbon Film Supported Nickel Grids, 200 Mesh, Average hole size is 100 micron, 25/box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)