Wichtige Dokumente
XX5002501
Millipore
Stützsieb, 25 mm, Edelstahl
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
stainless steel
Qualitätsniveau
Durchmesser
25 mm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Edelstahl-Filterhalter für Analysen sind für die Vakuumfiltration von Proben bestimmt, die zur Analyse bakteriologischer oder partikulärer Kontaminationen verwendet werden.
Eigenschaften und Vorteile:
•Erhältlich in drei Durchmessern mit vier verfügbaren Trichtergrößen zur Aufnahme von Proben bis zu 250 ml
•Der Halter mit 250-ml-Trichter ist mit einem Trichterdeckel ausgestattet, der über eine als Zubehör erhältliche Filtereinheit entlüftet werden kann
•Kann autoklaviert oder flammensterilisiert werden
Anwendungen:
Analyse bakteriologischer oder partikulärer Kontaminationen
Filterhalter für Analysen
XF2004710 100-ml-Filterhalter, 47 mm, Edelstahl
XF2004725 250-ml-Filterhalter, 47 mm, Edelstahl
XX1002540 50-ml-Filterhalter, 25 mm, Edelstahl
Ersatzteile für XX1002540:
XX1002503 Federklemme, 25 mm, Aluminium
XX1002535 Dichtungen, PTFE-beschichtet
XX1002542 Sockel für 25-mm-Filterhalter
XX2004718 Stopfen Nr. 8, 9,5 mm (3/8 Zoll), Silikon
XX5002501 Stützsieb, 25 mm, Edelstahl
Ersatzteile für XF2004710 und XF2004725:
XF2004755 Edelstahltrichter, 100 ml
XF2004756 Edelstahltrichter, 250 ml
XF2004758 Edelstahl-Stützraster
XX1004703 Federklemme, 47 mm, Aluminium
XX1004708 Nr. 8, perforierter Stopfen, Silikon
Zubehör
SLFG02550 Millex Spritzenvorsatzfilter, Fluoropore® PTFE, hydrophob, unsteril, 25 mm
XX1004705 Vakuum-Filterkolben, 1 l
XX1004744 Vakuum-Filterkolben, 4 l
XX7100004 Schlauch, 3/16 Zoll ID x 140 cm, Silikon
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany