Merck
TEM-HC200-CU-UL
Sigma-Aldrich
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Copper Grids
size 200 mesh, box of 25
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Größe:
200 mesh
Verpackung:
box of 25
Verpackung
box of 25
Größe
200 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Copper grids, 200 Mesh, 25/box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)