Merck
SYNF973024C
Synthware filter funnel with glass stopcocks
60 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: coarse
Synonym(e):
Synthware F973024C, fritted disc funnel
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.51
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F973024C
Kapazität
60 mL
60 mL
Porengröße
40-60 μm
Allgemeine Beschreibung
With two 2 mm glass stopcocks
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)