SYNF973014M
Synthware™ filter funnel with glass stopcocks
60 mL, porosity: medium
Synonym(e):
Synthware F973014M, fritted disc funnel
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F973014M
Kapazität
60 mL
60 mL
Porengröße
10-15 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With two 2 mm glass stopcocks
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)