Merck
Z164003
Sigma-Aldrich
Schwerkraftsäule
Long
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
Beschreibung
plain top
L × ID × AD
81 cm × 40 mm × 45 mm
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Provided with a 4mm polytetrafluoroethylene (PTFE) stopcock
  • Has no frit and uses a glass-wool plug and sand
  • Use along with coarse silica gel (e.g., Cat. No. 60744) for fast and general-purpose purification.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z164003-1EA4061837606687