SYNF374200M
Synthware™ filter funnel with glass stopcock and high vacuum valve
200 mL, joint: ST/NS 14/20, porosity: medium
Synonym(e):
Synthware F374200M, filter funnels with fritted disc
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F374200M
Kapazität
200 mL
200 mL
Scheibendurchm.
40 mm
Filterdurchm.
40 mm
Porengröße
10-15 μm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)