Merck
SYNA551922
Synthware distillation distribution adapter
joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware A551922, cow distillation adapter
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A551922
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rotating cow receiver allows four flasks to be progressively filled.
Sonstige Hinweise
includes only the top part
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)