Merck
SYNA371420
Synthware Claisen adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware A371420, distillation adapter, glass Claisen adapter
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A371420
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Provides dual entry into a variety of flasks.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)