Wichtige Dokumente
SLW4500/02M
Pyrex® Square plastic feet
for 50 mL measuring cylinder
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4500/02M
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene
Hersteller/Markenname
4500/02M
SciLabware
Allgemeine Beschreibung
For use with SLW3205 cylinders
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Manufactured from polyethylene• Replacement feet for PYREX® 3205 range of measuring cylinders.• Hexagonal foot shape
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)