Merck
Z740596
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 50 mL, volume 10-40 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 10 mL
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Messbereich Volumen
10-40 mL
Kapazität
50 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z740596-12EA4061837642487