Merck
Z306452
Volac® volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, certificate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass flask
Verbindung
joint ST/NS neck12/21
joint stopper12
Leistungsmerkmale
certificate
class A
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Poulton & Graf RB258/WAC/F/5
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: 0.06 mL
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Klasse A, entspricht BS1792 und ISO1042. Jeder Volac Messkolben einzeln geeicht, mit individuellem Prüfzertifikat und Prüfnummer zur durchgängigen Prüfmittelüberwachung. Borosilikatglas, permanente Markierungen, Schliff mit PP Stopfen.
Rechtliche Hinweise
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)