Z306479
Volac® volumetric flask
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL, certificate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Verbindung
joint ST/NS neck12/21
joint stopper12
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
certificate
class A
closure type PP stopper
Verpackung
case of 5
Hersteller/Markenname
Poulton & Graf
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Volumen
100 mL, accuracy: 0.10 mL
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z306479-5EA | 4061833445235 |