Z326747
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messkolben
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint: ST/NS neck12/21
Beschreibung
calibrated to contain (TC, EX)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: 0.06 mL
Kapazität
50 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.