Wichtige Dokumente
QBD10277
Amino-dPEG®8-acid
Synonym(e):
1-Amino-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacosan-27-oic acid, 27-Amino-4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxaheptacosanoic acid, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN)=O
InChI
1S/C19H39NO10/c20-2-4-24-6-8-26-10-12-28-14-16-30-18-17-29-15-13-27-11-9-25-7-5-23-3-1-19(21)22/h1-18,20H2,(H,21,22)
InChIKey
YLKOHZCQTVYVDB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)