Wichtige Dokumente
QBD10211
m-dPEG®4-NHS ester
Synonym(e):
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4,7,10,13-tetraoxatetradecanoate, Polyethylene glycol, Triethylene glycol methyl ether 2-(succinimidyloxycarbonyl)ethyl ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1CCC(N1OC(CCOCCOCCOCCOC)=O)=O
InChI
1S/C14H23NO8/c1-19-6-7-21-10-11-22-9-8-20-5-4-14(18)23-15-12(16)2-3-13(15)17/h2-11H2,1H3
InChIKey
MAYFFZZPEREGBQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10211-1000MG | 4061832876979 |
QBD10211-100MG | 4061832876986 |