N32407
Bicyclo[2.2.1]hept-2-en
99%
Synonym(e):
2-Norbornen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
96 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C (lit.)
SMILES String
C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H10/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/t6-,7+
InChIKey
JFNLZVQOOSMTJK-KNVOCYPGSA-N
Allgemeine Beschreibung
The vinylic polymerization of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (norbornene) with Co(II) compounds and the metallocene [η5-(C5Me5)Co-η2-Cl]2, in chlorobenzene activated with methylaluminoxane (MAO) has been reported. Co(II) catalyzed polymerization of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene in the presence of ethene has been reported.
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
17.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?