Wichtige Dokumente
151467
5-Ethyliden-2-norbornen
contains 100-700 ppm BHT as inhibitor, mixture of endo and exo, 99%
Synonym(e):
2-Ethylidene-5-norbornene, 2-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Ethylidenenorbornene, Ethylidenenorbornene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
4.6 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
100-700 ppm BHT as inhibitor
Expl.-Gr.
~6.4 %
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
Dichte
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C=C1/C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3/b8-2+/t7-,9-/m0/s1
InChIKey
OJOWICOBYCXEKR-WHZSQGQPSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Liver,Testes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
83.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?