Wichtige Dokumente
N28604
1,2-Dimethyl-4-Nitrobenzol
99%
Synonym(e):
4-Nitro-1,2-dimethylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
99%
Form
solid
bp
143 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27-30 °C (lit.)
Dichte
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
HFZKOYWDLDYELC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?