Wichtige Dokumente
171018
2,4-Dimethyl-1-nitro-benzol
98%
Synonym(e):
1,3-Dimethyl-4-nitro-benzol, 4-Nitro-m-xylol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
98%
Brechungsindex
n20/D 1.549 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
7-9 °C (lit.)
Dichte
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
Cc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-8(9(10)11)7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
InChIKey
BBUPBICWUURTNP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
248.0 - 249.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
120 - 121 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?