Merck
737372
Sigma-Aldrich
4′-Fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
95%
Synonym(e):
4-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonyl chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8ClFO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
80-85 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H8ClFO2S/c13-17(15,16)12-7-3-10(4-8-12)9-1-5-11(14)6-2-9/h1-8H
InChIKey
CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)