Wichtige Dokumente
458821
2-Chlorpyridin-3-carbonylchlorid
98%
Synonym(e):
2-Chlornicotinoylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
39-44 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
chloro
SMILES String
ClC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H
InChIKey
RXTRRIFWCJEMEL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?