Wichtige Dokumente
M79204
N-Methylpyrrolidin
97%
Synonym(e):
1-Methylpyrrolidine, N-Methylpyrrolidine, N-Methyltetrahydropyrrole
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
bp
80-81 °C (lit.)
Dichte
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3
InChIKey
AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
N-methyl pyrrolidine-zinc borohydride (ZBHNMP), a reducing agent for reduction of aldehydes, ketones, acid chlorides, and esters. ZBHNMP is also used in the reductive amination of aldehydes and ketones to their corresponding amines.
N-alkyl-N-methyl-pyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide ionic liquids.
N-methylpyrrolidine-2-one hydrotribromide applicable as a catalyst for aziridination of alkenes.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M79204-5ML | 4061834062493 |
M79204-100G | |
M79204-100ML | 4061834062479 |
M79204-500G | |
M79204-500ML | 4061834062486 |
M79204-5G |