Wichtige Dokumente
491241
N-Methylpyrrolidin-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
98 atom % D
Synonym(e):
1-Methylpyrrolidin-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
Dichte
0.897 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
CN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2
InChIKey
AVFZOVWCLRSYKC-UDCOFZOWSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.80 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)