Wichtige Dokumente
PHR1352
NMP
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1-Methyl-2-pyrrolidon, 1-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methyl-2-pyrrolidon, M-PYROL, NMP
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
N-Methylpyrrolidon, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1437202
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Dampfdruck
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
518 °F
Expl.-Gr.
9.5 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−24 °C (lit.)
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChIKey
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Analyt
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)