Wichtige Dokumente
M32607
Methyl-5-Bromovalerat
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Br(CH2)4COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.05
Beilstein:
1749649
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
Dichte
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
InChIKey
RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?