L380045
DCI-Aktivator
configured for ABI, 0.25M
Synonym(e):
DCI-Aktivatorlösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Verpackung
pkg of 6 × 450 mL L380045-06
Konzentration
29-32 g/L
Verunreinigungen
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear Appearance of Solution
clear
Kompatibilität
configured for ABI
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)