Merck
L031000
Sigma-Aldrich
Activator 42®
0.1 M
Synonym(e):
5-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-1H-tetrazol-Lösung, 5-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-2H-tetrazol-Lösung, Activator 42® Lösung
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Konzentration
28-31 g/L (Activator 42 content, titration)
Verunreinigungen
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2n[nH]nn2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
InChIKey
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zur Herstellung
Acetonitrile / Activator 42 100 / 3 (v/w)
Sonstige Hinweise
Activator solution, containing 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Rechtliche Hinweise
Dieses Produkt und seine Verwendung sind unter der US-Patentnummer 7.897.758 geschützt
Activator 42 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L031000-6X450ML4061838215703
L031000-450ML
L031000-4X2.5L
L031000-4X2L