Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
H37601
2′-Hydroxy-5′-Methylacetophenon
98%
Alle Fotos(3)
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(CH3)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
45-48 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-9(11)8(5-6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
InChIKey
YNPDFBFVMJNGKZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?